(±)-sec-Butylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-2-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
B0708-25ML B0708-500ML
TCIAB0708-25MLEA 132 DKK
TCIAB0708-25ML TCIAB0708-500ML
(±)-sec-Butylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
(±)-sec-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molekylvægt: 73.14 g/mol
Kogepunkt: 63°C
Smeltepunkt: -104
Flammepunkt: –9°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008094
CAS-nummer: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN nummer: 2733
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01544
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2378ca4baaefb9907bef4503fdabfddbf8936c&vid=32ecf1780a32feed0fbc8ae8d7f250b5d87486d4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %