Heptan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0088-25ML H0088-500ML
TCIAH0088-25MLEA 140 DKK
TCIAH0088-25ML TCIAH0088-500ML
Heptan ≥99.0% (by GC)
Heptane (mixture of isomers)
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molekylvægt: 100.2 g/mol
Kogepunkt: 98°C
Smeltepunkt: –91°C
Flammepunkt: –2°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN nummer: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 14,04659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a412a2026feb8cecc0a0cc9fae6a7aa93c6901fa&vid=c16b2605a21f42525eb35671529744a4d1754cc5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %