Heptan ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H0088-25ML
H0088-500ML
TCIAH0088-25MLEA
140
DKK
TCIAH0088-25ML
TCIAH0088-500ML
Heptan ≥99.0% (by GC)
Heptane (mixture of isomers)
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Molekylvægt: 100.2 g/mol Kogepunkt: 98°C Smeltepunkt: –91°C Flammepunkt: –2°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS-nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN nummer: 1206 ADR: 3 II Merck Index: 14,04659 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |