2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
O0114-25G O0114-500G O0114-100G
TCIAO0114-25GEA 132 DKK
TCIAO0114-25G TCIAO0114-500G TCIAO0114-100G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Formel: C₅H₄F₈O
Kogepunkt: 140°C
Smeltepunkt: < –50 °C
Massefylde: 1,663 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039631
CAS-nummer: 355-80-6
EINECS: 206-593-4
Merck Index: 14,06746
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e05bb29f126986acd6fb29264be8b7bcab2d7366&vid=e05bb29f126986acd6fb29264be8b7bcab2d7366&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %