Phthalide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Isobenzofuran-1(3H)-one
P0401-25G
P0401-500G
TCIAP0401-25GEA
132
DKK
TCIAP0401-25G
TCIAP0401-500G
Phthalide ≥98.0% (by GC)
Phthalide
Formel:
C₈H₆O₂ Kogepunkt: 290 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 73 °C Massefylde: 1,1 g/cm³ (30 °C) |
MDL Number:
MFCD00005906 CAS-nummer: 87-41-2 EINECS: 201-744-0 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 73.0 to 76.0 deg-C |