Trimethyl orthoacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
O0115-25ML O0115-500ML
TCIAO0115-25MLEA 132 DKK
TCIAO0115-25ML TCIAO0115-500ML
Trimethyl orthoacetat ≥98.0% (by GC)
Trimethyl orthoacetat
Formel: C₅H₁₂O₃
Kogepunkt: 108°C
Smeltepunkt: –58 °C
Massefylde: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 16°C
MDL Number: MFCD00008477
CAS-nummer: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN nummer: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77195596c50ae3fd6535688b726a66f1455d39de&vid=77195596c50ae3fd6535688b726a66f1455d39de&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %