Triethyl orthoacetat ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1-Triethoxyethane
O0105-25ML O0105-500ML
TCIAO0105-25MLEA 148 DKK
TCIAO0105-25ML TCIAO0105-500ML
Triethyl orthoacetat ≥96.0% (by GC)
Triethyl orthoacetat
Formel: C₈H₁₈O₃
Molekylvægt: 162.23 g/mol
Kogepunkt: 145°C
Flammepunkt: 37°C
MDL Number: MFCD00009223
CAS-nummer: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN nummer: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57b467cc2512fc621693fc830b74083991e252de&vid=57b467cc2512fc621693fc830b74083991e252de&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %