2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
C2050-25G C2050-5G
TCIAC2050-25GEA 887 DKK
TCIAC2050-25G TCIAC2050-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molekylvægt: 205.57
Kogepunkt: 212°C
Massefylde: 1.48
MDL Number: MFCD00019742
CAS-nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&vid=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C