3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diethyl squarate, 3,4-Diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
D3253-25G D3253-5G
TCIAD3253-25GEA 2680 DKK
TCIAD3253-25G TCIAD3253-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion ≥98.0% (by GC)
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₈H₁₀O₄
Kogepunkt: 88 - 92 °C (0,4 -rr)
Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001333
CAS-nummer: 5231-87-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35f6dc661f5606d546cac391179829223d6fe74&vid=e35f6dc661f5606d546cac391179829223d6fe74&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %