5-Chlor-2-thiophensulphonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C2343-25G C2343-5G
TCIAC2343-25GEA 2110 DKK
TCIAC2343-25G TCIAC2343-5G
5-Chlor-2-thiophensulphonylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Chlor-2-thiophensulphonylchlorid
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Kogepunkt: 66°C
Smeltepunkt: 28 °C
Massefylde: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051667
CAS-nummer: 2766-74-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8130180a17b687a541edafc1a13a77fa8e8062c&vid=c8130180a17b687a541edafc1a13a77fa8e8062c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %