1,2-Diethoxyethan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
D0456-25ML D0456-500ML
TCIAD0456-25MLEA 132 DKK
TCIAD0456-25ML TCIAD0456-500ML
1,2-Diethoxyethan ≥98.0% (by GC)
1,2-Diethoxyethane
Formel: C₆H₁₄O₂
Molekylvægt: 118.18 g/mol
Kogepunkt: 121°C
Smeltepunkt: -74
Flammepunkt: 35°C
MDL Number: MFCD00009253
CAS-nummer: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
UN nummer: 1153
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&vid=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %