Bis(trimethylsilyl)carbodiimid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B1368-25G B1368-5G
TCIAB1368-25GEA 1840 DKK
TCIAB1368-25G TCIAB1368-5G
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid ≥98.0% (by GC)
Bis(trimethylsilyl)carbodiimid
Formel: C₇H₁₈N₂Si₂
Kogepunkt: 164°C
Smeltepunkt: –23 °C
Massefylde: 0,8211 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 41°C
MDL Number: MFCD00051538
CAS-nummer: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09b52f8d644398e3d846e6778255dda102861617&vid=09b52f8d644398e3d846e6778255dda102861617&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %