1,4-Dibutylbenzen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D2781-25ML D2781-5ML
TCIAD2781-25MLEA 2590 DKK
TCIAD2781-25ML TCIAD2781-5ML
1,4-Dibutylbenzen ≥98.0% (by GC)
1,4-Dibutylbenzen
Formel: C₁₄H₂₂
MDL Number: MFCD01076591
CAS-nummer: 1571-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e0a48c3eea08ece044ca1d8e1f8eb73cf8423c&vid=a0e0a48c3eea08ece044ca1d8e1f8eb73cf8423c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid