Alginsyre
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A0733-500G A0733-25G
TCIAA0733-500GEA 641 DKK
TCIAA0733-500G TCIAA0733-25G
Alginsyre
Alginsyre
Formel: (C₆H₈O₆)n
Molekylvægt: 176.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081309
CAS-nummer: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Merck Index: 14,00242
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Neutralization Value 200.0 to 260.0 (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 12.0 %