2-Thiophencarbonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
T2121-25G T2121-5G
TCIAT2121-25GEA 517 DKK
TCIAT2121-25G TCIAT2121-5G
2-Thiophencarbonitril ≥98.0% (by GC)
2-Thiophencarbonitril
Formel: C₅H₃NS
Kogepunkt: 192°C
Massefylde: 1,18 g/cm³ (15 °C)
Flammepunkt: 53°C
MDL Number: MFCD00005416
CAS-nummer: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN nummer: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d44723b96347df73778d268e0282c970a507ff8c&vid=d44723b96347df73778d268e0282c970a507ff8c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %