β-Alanin ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
A0180-25G A0180-500G
TCIAA0180-25GEA 132 DKK
TCIAA0180-25G TCIAA0180-500G
β-Alanin ≥99.0% (by titrimetric analysis)
β-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molekylvægt: 89.09 g/mol
Kogepunkt: 201
Smeltepunkt: 94
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008200
CAS-nummer: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 14,00205
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0b97685041797d1c1f1ac667e5de3ab2607bf6e&vid=c0b97685041797d1c1f1ac667e5de3ab2607bf6e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency