2-Amino-4-methylbenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A2448-1G A2448-5G
TCIAA2448-1GEA 575 DKK
TCIAA2448-1G TCIAA2448-5G
2-Amino-4-methylbenzonitril ≥98.0% (by GC)
2-Amino-4-methylbenzonitril
Formel: C₈H₈N₂
MDL Number: MFCD00173706
CAS-nummer: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3267bc248529dc22359076a3743a74872732318e&vid=3267bc248529dc22359076a3743a74872732318e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C