5-Brom-2,3-diaminopyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2916-25G D2916-5G
TCIAD2916-25GEA 649 DKK
TCIAD2916-25G TCIAD2916-5G
5-Brom-2,3-diaminopyridin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Brom-2,3-diaminopyridin
Formel: C₅H₆BrN₃
Kogepunkt: 321 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00460094
CAS-nummer: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=820a77e77ce405c1150af51c55d438fcb9d07bd3&vid=820a77e77ce405c1150af51c55d438fcb9d07bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C