2-Amino-6-Fluorbenzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A2344-25G
A2344-5G
TCIAA2344-25GEA
1020
DKK
TCIAA2344-25G
TCIAA2344-5G
2-Amino-6-Fluorbenzonitril ≥98.0% (by GC)
2-Amino-6-Fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₅FN₂ Kogepunkt: 272 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 127 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00015477 CAS-nummer: 77326-36-4 UN nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 127.0 to 131.0 deg-C |