(R)-(+)-1,2-Epoxypropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R)-(+)-Propylenoxid, (R)-(+)-Methyloxiran
P1396-25ML P1396-5ML
TCIAP1396-25MLEA 1410 DKK
TCIAP1396-25ML TCIAP1396-5ML
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan ≥98.0% (by GC)
(R)-(+)-1,2-Epoxypropan
Formel: C₃H₆O
Molekylvægt: 58.08 g/mol
Kogepunkt: 34°C
Flammepunkt: –37°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00066211
CAS-nummer: 15448-47-2
UN nummer: 1280
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&vid=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)