L-Alanin
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
RC-013 RC-014
RC-013EA 1460 DKK
RC-013 RC-014
L-Alanin
L-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molekylvægt: 89.09 g/mol
Kogepunkt: 189
Smeltepunkt: 79
MDL Number: MFCD00064410
CAS-nummer: 56-41-7
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203