Fumarsyredinitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0072-25G F0072-5G
TCIAF0072-25GEA 1150 DKK
TCIAF0072-25G TCIAF0072-5G
Fumarsyredinitril ≥98.0% (by GC)
Fumarsyredinitril
Formel: C₄H₂N₂
Kogepunkt: 186°C
Smeltepunkt: 96 °C
Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001928
CAS-nummer: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00549a6762d5340e87c80067e2888a420eedbf38&vid=00549a6762d5340e87c80067e2888a420eedbf38&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency