Pentyl hexanoat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H0106-25ML
H0106-500ML
TCIAH0106-25MLEA
156
DKK
TCIAH0106-25ML
TCIAH0106-500ML
Pentyl hexanoat ≥98.0% (by GC)
Pentyl hexanoat
Formel:
C₁₁H₂₂O₂ Kogepunkt: 225 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –47 °C Massefylde: 0,858 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 91°C |
MDL Number:
MFCD00027281 CAS-nummer: 540-07-8 EINECS: 208-732-4 Merck Index: 14,00605 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |