Dichloracetylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D0313-25G
D0313-500G
TCIAD0313-25GEA
255
DKK
TCIAD0313-25G
TCIAD0313-500G
Dichloracetylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dichloracetylchlorid
Formel:
C₂HCl₃O Kogepunkt: 108°C Massefylde: 1,53 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 66 °C |
MDL Number:
MFCD00000840 CAS-nummer: 79-36-7 EINECS: 201-199-9 UN nummer: 1765 ADR: 8,II Merck Index: 14,03053 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |