α-Angelicalacton ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1090-25G A1090-100G
TCIAA1090-25GEA 419 DKK
TCIAA1090-25G TCIAA1090-100G
α-Angelicalacton ≥98.0% (by GC)
α-Angelicalacton
Formel: C₅H₆O₂
Kogepunkt: 56°C
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1,0904 g/cm³ (12 °C)
Flammepunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00005375
CAS-nummer: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Merck Index: 14,00647
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa4b876e4db66e15e1e78edbf4a00fdb12663718&vid=aa4b876e4db66e15e1e78edbf4a00fdb12663718&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %