Piperidin-3-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0412-25G H0412-5G
TCIAH0412-25GEA 649 DKK
TCIAH0412-25G TCIAH0412-5G
Piperidin-3-ol ≥98.0% (by GC)
Piperidin-3-ol
Formel: C₅H₁₁NO
Kogepunkt: 113 - 116 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…59 °C
MDL Number: MFCD00014591
CAS-nummer: 6859-99-0
EINECS: 229-957-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96272569a79238b1a4529f04c8e33ee08d77d33f&vid=96272569a79238b1a4529f04c8e33ee08d77d33f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency