2-Acetylcyclopentanon ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A0869-25ML
A0869-5ML
TCIAA0869-25MLEA
1820
DKK
TCIAA0869-25ML
TCIAA0869-5ML
2-Acetylcyclopentanon ≥95.0% (by GC)
2-Acetylcyclopentanon
Formel:
C₇H₁₀O₂ Kogepunkt: 103°C Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 72°C |
MDL Number:
MFCD00001413 CAS-nummer: 1670-46-8 EINECS: 216-797-5 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |