2-Brom-4-hydroxybutansyrelacton ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
B1228-25G B1228-500G
TCIAB1228-25GEA 189 DKK
TCIAB1228-25G TCIAB1228-500G
2-Brom-4-hydroxybutansyrelacton ≥95.0% (by GC)
2-Brom-4-hydroxybutansyrelacton
Formel: C₄H₅BrO₂
Molekylvægt: 164.99 g/mol
Kogepunkt: 140°C
MDL Number: MFCD00005387
CAS-nummer: 5061-21-2
EINECS: 225-764-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&vid=7cd45c79b295b8d72243e2f063cea52ad79779ad&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %