Dichlorophen
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol)
M0213-25G M0213-500G
TCIAM0213-25GEA 132 DKK
TCIAM0213-25G TCIAM0213-500G
Dichlorophen
Dichlorophen
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Molekylvægt: 269.13 g/mol
Kogepunkt: 389
MDL Number: MFCD00002322
CAS-nummer: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,03071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&vid=4b0c97e7d2ca2ec7a9f51eba4281e53e7fd53ad6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C