N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0473-25ML D0473-500ML
TCIAD0473-25MLEA 132 DKK
TCIAD0473-25ML TCIAD0473-500ML
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan ≥99.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropan
Formel: C₇H₁₈N₂
Kogepunkt: 171°C
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 0,8283 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 59°C
MDL Number: MFCD00008218
CAS-nummer: 104-78-9
EINECS: 203-236-4
UN nummer: 2684
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb34cc4b7b5723491aef253e3795c43ec078bcea&vid=cb34cc4b7b5723491aef253e3795c43ec078bcea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %