N,N-Diethylethylendiamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D0505-25ML D0505-500ML
TCIAD0505-25MLEA 132 DKK
TCIAD0505-25ML TCIAD0505-500ML
N,N-Diethylethylendiamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Diethylethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂
Kogepunkt: 146°C
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 40°C
MDL Number: MFCD00008176
CAS-nummer: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
UN nummer: 2685
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e428e7cdd3c8d6a47a712233910569b782c259&vid=a0e428e7cdd3c8d6a47a712233910569b782c259&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %