1,2-Octandiol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
O0277-25G O0277-400G
TCIAO0277-25GEA 247 DKK
TCIAO0277-25G TCIAO0277-400G
1,2-Octandiol ≥96.0% (by GC)
(±)-1,2-Octanediol
Formel: C₈H₁₈O₂
Kogepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 36 °C
MDL Number: MFCD00010738
CAS-nummer: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d85cee1271962a539af9ebec17cfc301d9700733&vid=d85cee1271962a539af9ebec17cfc301d9700733&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %