Triethylen glycol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0428-25G T0428-500G
TCIAT0428-25GEA 132 DKK
TCIAT0428-25G TCIAT0428-500G
Triethylen glycol ≥99.0% (by GC)
Triethylen glycol
Formel: C₆H₁₄O₄
Kogepunkt: 276°C
Smeltepunkt: –7 °C
Massefylde: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 174°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002880
CAS-nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 14,09670
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&vid=077e60635e9f31a1bf9a36de51860812a4eb8769&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %