2-(2-Methoxyethoxy)ethanol ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol methyl ether
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M0537-25ML M0537-500ML
TCIAM0537-25MLEA 132 DKK
TCIAM0537-25ML TCIAM0537-500ML
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol ≥99.0% (by GC) stabilised
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Formel: C₅H₁₂O₃
Molekylvægt: 120.15 g/mol
Kogepunkt: 193°C
Smeltepunkt: -65
Flammepunkt: 105°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002871
CAS-nummer: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 14,06037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&vid=1e68b16eed9412582cc2e6035884b3ffb27f9186&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %