(4-Chlorphenyl)acetylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C2313-25G C2313-100G
TCIAC2313-25GEA 600 DKK
TCIAC2313-25G TCIAC2313-100G
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Kogepunkt: 129°C
Massefylde: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00037111
CAS-nummer: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d52bc378c840276c8da00c08256412622f7470e9&vid=d52bc378c840276c8da00c08256412622f7470e9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %