trans-Kanelaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
C0352-25ML
C0352-500ML
TCIAC0352-25MLEA
132
DKK
TCIAC0352-25ML
TCIAC0352-500ML
trans-Kanelaldehyd ≥98.0% (by GC)
trans-Kanelaldehyd
Formel:
C₉H₈O Kogepunkt: 252 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: -8°C Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 129°C |
MDL Number:
MFCD00007000 CAS-nummer: 14371-10-9 Merck Index: 14,02297 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |