trans-2-Pentensyre ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-Pent-2-enoic acid, 2-Pentenoic acid
P0345-25ML P0345-5ML
TCIAP0345-25MLEA 1010 DKK
TCIAP0345-25ML TCIAP0345-5ML
trans-2-Pentensyre ≥95.0% (by GC)
trans-2-Pentensyre
Formel: C₅H₈O₂
Kogepunkt: 97°C
Massefylde: 0,9903 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 102°C
MDL Number: MFCD00002704
CAS-nummer: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e046d31f98eecfe6297daad3020c5e8e777d293e&vid=e046d31f98eecfe6297daad3020c5e8e777d293e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %