Thiazol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T0185-25G T0185-5G
TCIAT0185-25GEA 1300 DKK
TCIAT0185-25G TCIAT0185-5G
Thiazol ≥98.0% (by GC)
Thiazole
Formel: C₃H₃NS
Kogepunkt: 118°C
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 26°C
MDL Number: MFCD00005315
CAS-nummer: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09307
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1459f9331b8e7563d017e3430fe6f813ddc850&vid=0b1459f9331b8e7563d017e3430fe6f813ddc850&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %