Propiolsyre ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Acetylenecarboxylic Acid, 2-Propynoic acid
P0497-25G P0497-5G
TCIAP0497-25GEA 2250 DKK
TCIAP0497-25G TCIAP0497-5G
Propiolsyre ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Propiolsyre
Formel: C₃H₂O₂
Kogepunkt: 58°C
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 58°C
MDL Number: MFCD00004360
CAS-nummer: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,07821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=272daf1fe80474b2ecf8afe9ba282e0b0fbce593&vid=272daf1fe80474b2ecf8afe9ba282e0b0fbce593&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %