Pentylformiat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester, Amyl formate
F0049-25ML F0049-500ML
TCIAF0049-25MLEA 140 DKK
TCIAF0049-25ML TCIAF0049-500ML
Pentylformiat ≥95.0% (by GC)
Pentylformiat
Formel: C₆H₁₂O₂
Molekylvægt: 116.16 g/mol
Kogepunkt: 130°C
Smeltepunkt: -73
Flammepunkt: 32°C
MDL Number: MFCD00040440
CAS-nummer: 638-49-3
EINECS: 211-340-6
UN nummer: 1109
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=776e857046ad692a1cc144e1f8188b6d1d49a97b&vid=776e857046ad692a1cc144e1f8188b6d1d49a97b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %