Ethoxytrimethylsilan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trimethyl(ethoxy)silane
T1394-25ML T1394-250ML
TCIAT1394-25MLEA 238 DKK
TCIAT1394-25ML TCIAT1394-250ML
Ethoxytrimethylsilan ≥98.0% (by GC)
Ethoxytrimethylsilane
Formel: C₅H₁₄OSi
Kogepunkt: 75°C
Smeltepunkt: –83 °C
Massefylde: 0,7573 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –18°C
MDL Number: MFCD00009069
CAS-nummer: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&vid=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %