2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0499-25ML D0499-500ML
TCIAD0499-25MLEA 132 DKK
TCIAD0499-25ML TCIAD0499-500ML
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetat ≥98.0% (by GC)
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl acetat
Formel: C₁₀H₂₀O₄
Kogepunkt: 247°C
Smeltepunkt: –32°C
Massefylde: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 124°C
MDL Number: MFCD00009458
CAS-nummer: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&vid=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %