Malononitril ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M0033-25G
M0033-500G
M0033-100G
TCIAM0033-25GEA
132
DKK
TCIAM0033-25G
TCIAM0033-500G
TCIAM0033-100G
Malononitril ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Malononitril
Formel:
C₃H₂N₂ Kogepunkt: 220 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 30…32 °C Massefylde: 1,191 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 112 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00001883 CAS-nummer: 109-77-3 EINECS: 203-703-2 UN nummer: 2647 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,05711 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |