tert-Butylcyanoacetat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C1441-25ML C1441-250ML
TCIAC1441-25MLEA 279 DKK
TCIAC1441-25ML TCIAC1441-250ML
tert-Butylcyanoacetat ≥97.0% (by GC)
tert-Butylcyanoacetat
Formel: C₇H₁₁NO₂
Kogepunkt: 108°C
Massefylde: 0,987 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 91°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001938
CAS-nummer: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&vid=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %