cis-3-Nonen-1-ol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N0588-10ML N0588-25ML
TCIAN0588-10MLEA 1110 DKK
TCIAN0588-10ML TCIAN0588-25ML
cis-3-Nonen-1-ol ≥95.0% (by GC)
cis-3-Nonen-1-ol
Formel: C₉H₁₈O
Kogepunkt: 109°C
Flammepunkt: 102°C
MDL Number: MFCD00010314
CAS-nummer: 10340-23-5
EINECS: 233-735-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b60d550ded9b4ca5cca492f119519e4b5424613&vid=6b60d550ded9b4ca5cca492f119519e4b5424613&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %