Oleyl amin >50.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
O0059-25ML O0059-500ML O0059-100ML
TCIAO0059-25MLEA 132 DKK
TCIAO0059-25ML TCIAO0059-500ML TCIAO0059-100ML
Oleyl amin >50.0% (by GC)
Oleyl amin
Formel: C₁₈H₃₇N
Kogepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 21 °C
Massefylde: 0,813 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 158°C
MDL Number: MFCD00066507
CAS-nummer: 112-90-3
EINECS: 204-015-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aea92ea7e4ab5fcbff6381e6d8c20b118d771162&vid=aea92ea7e4ab5fcbff6381e6d8c20b118d771162&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %