N-Benzylmaleimid ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B1805-25G B1805-5G
TCIAB1805-25GEA 1010 DKK
TCIAB1805-25G TCIAB1805-5G
N-Benzylmaleimid ≥98.0% (by HPLC)
N-Benzylmaleimid
Formel: C₁₁H₉NO₂
Kogepunkt: 177°C
Smeltepunkt: 70…72 °C
Massefylde: 1,296 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014540
CAS-nummer: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb489c1c8e7ec8eec4be824a3bb97ce396a17c55&vid=cb489c1c8e7ec8eec4be824a3bb97ce396a17c55&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C