Phenylchlorformiat ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0649-25ML C0649-500ML C0649-100ML
TCIAC0649-25MLEA 132 DKK
TCIAC0649-25ML TCIAC0649-500ML TCIAC0649-100ML
Phenylchlorformiat ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Phenylchlorformiat
Formel: C₇H₅ClO₂
Kogepunkt: 187°C
Smeltepunkt: –28 °C
Massefylde: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 78°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000637
CAS-nummer: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN nummer: 2746
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a650cb736687f9dd53916fea56d76ab98e44f1&vid=01a650cb736687f9dd53916fea56d76ab98e44f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %