Ethylchloracetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0092-25ML C0092-500ML
TCIAC0092-25MLEA 132 DKK
TCIAC0092-25ML TCIAC0092-500ML
Ethylchloracetat ≥98.0% (by GC)
Ethylchloracetat
Formel: C₄H₇ClO₂
Kogepunkt: 143°C
Smeltepunkt: –26 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 57°C
MDL Number: MFCD00000932
CAS-nummer: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN nummer: 1181
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03783
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5ed0c1a69653b3ebec5a5f312d718069243c4af&vid=b5ed0c1a69653b3ebec5a5f312d718069243c4af&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %