Methylbromacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bromoacetic methyl ester
B0533-25G B0533-500G B0533-100G
TCIAB0533-25GEA 132 DKK
TCIAB0533-25G TCIAB0533-500G TCIAB0533-100G
Methylbromacetat ≥98.0% (by GC)
Methylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₃
Kogepunkt: 144°C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 63°C
MDL Number: MFCD00000189
CAS-nummer: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN nummer: 2643
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdf234cb7f0f8036e5b29c7a0eb8f33a1b674b6e&vid=bdf234cb7f0f8036e5b29c7a0eb8f33a1b674b6e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %