tert-Butylbromacetat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Bromoacetic tert-butyl ester
B1473-25G
B1473-250G
TCIAB1473-25GEA
230
DKK
TCIAB1473-25G
TCIAB1473-250G
tert-Butylbromacetat ≥98.0% (by GC)
tert-Butylbromacetat
Formel:
BrCH₂COOC(CH₃)₂ Kogepunkt: 76°C Massefylde: 1,338 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 49°C |
MDL Number:
MFCD00000188 CAS-nummer: 5292-43-3 EINECS: 226-133-6 UN nummer: 2924 ADR: 3,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |